Sodium 4-fluorophenylacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450186-1G PC450186-5G
APOSPC450186-1GEA 226 EUR
APOSPC450186-1G APOSPC450186-5G
Sodium 4-fluorophenylacetate
Sodium 4-fluorophenylacetate
Formula: C₈H₆FO₂·Na
MW: 176.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054312
Núm. CAS: 178666-56-3