trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450187-1G PC450187-5G
APOSPC450187-1GEA 260 EUR
APOSPC450187-1G APOSPC450187-5G
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane
Formula: C₄Cl₂F₆
Densidad: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23704312
Núm. CAS: 3832-15-3