Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis((trifluoromethyl)sulphonyl)methane, Bis(trifluoromethylsulphonyl)methane
PC450189-1G PC450189-250MG PC450189-5G
APOSPC450189-1GEA 246 EUR
APOSPC450189-1G APOSPC450189-250MG APOSPC450189-5G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane 97%
Bis(trifluoromethanesulphonyl)methane
Formula: C₃H₂F₆O₄S₂
MW: 280,166 g/mol
Pto. Ebullición: 191 °C (745 mm Hg)
Pto. de fusión: 32…36 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861122
Núm. CAS: 428-76-2
EINECS: 207-052-5