2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl butyrate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC450190-1G
PC450190-5G
APOSPC450190-1GEA
98.6
EUR
APOSPC450190-1G
APOSPC450190-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl butyrate
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl butyrate
Formula:
C₇H₉F₅O₂ MW: 220.137 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22123979 Núm. CAS: 950191-45-4 UN: 3272 ADR: 3 III |