Tris(3-fluoropropyl)borate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450192-1G PC450192-250MG PC450192-5G
APOSPC450192-1GEA 427 EUR
APOSPC450192-1G APOSPC450192-250MG APOSPC450192-5G
Tris(3-fluoropropyl)borate
Tris(3-fluoropropyl)borate
Formula: C₉H₁₈BF₃O₃
MW: 242,044 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20489408
UN: 1993
ADR: 3,III