4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde oxime
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450194-5G PC450194-1G
APOSPC450194-5GEA 534 EUR
APOSPC450194-5G APOSPC450194-1G
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde oxime
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde oxime
Formula: C₁₃H₁₀FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442126
Núm. CAS: 1192002-32-6