(2,2-Difluoroethoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450195-1G PC450195-250MG
APOSPC450195-1GEA 284 EUR
APOSPC450195-1G APOSPC450195-250MG
(2,2-Difluoroethoxy)benzene
(2,2-Difluoroethoxy)benzene
Formula: C₈H₈F₂O
MW: 158,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442073
Núm. CAS: 1309602-18-3
UN: 1993
ADR: 3,III