4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450199-1G PC450199-5G
APOSPC450199-1GEA 109 EUR
APOSPC450199-1G APOSPC450199-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde oxime
Formula: C₉H₉F₂NO₃
MW: 217.169 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01124384
Núm. CAS: 733796-08-2