2-(Fluorosulphonyl)difluoroacetyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC450201-1G PC450201-250MG PC450201-5G
APOSPC450201-1GEA 176 EUR
APOSPC450201-1G APOSPC450201-250MG APOSPC450201-5G
2-(Fluorosulphonyl)difluoroacetyl chloride
2-(Fluorosulphonyl)difluoroacetyl chloride
Formula: C₂ClF₃O₃S
Pto. Ebullición: 67…68 °C
Densidad: 1,6419 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22054904
Núm. CAS: 1648-30-2
UN: 2927
ADR: 6.1+8,I