Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC450202-1G PC450202-250MG
APOSPC450202-1GEA 1210 EUR
APOSPC450202-1G APOSPC450202-250MG
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Formula: C₁₂H₁₂F₁₈N₃O₆P₃
MW: 729,133 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00307380
Núm. CAS: 1065-05-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR