1,2-Dibromo-1-(perfluoro-n-hexyl)ethane
Proveedor: Apollo Scientific
PC450205-25G PC450205-5G
APOSPC450205-25GEA 503 EUR
APOSPC450205-25G APOSPC450205-5G
1,2-Dibromo-1-(perfluoro-n-hexyl)ethane
1,2-Dibromo-1-(perfluoro-n-hexyl)ethane
Formula: C₈H₃Br₂F₁₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16621307
Núm. CAS: 51249-62-8