2-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Proveedor: Apollo Scientific
PC450206-1G PC450206-5G
APOSPC450206-1GEA 116 EUR
APOSPC450206-1G APOSPC450206-5G
2-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
2-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Formula: C₅H₂F₉I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074329
Núm. CAS: 428-68-2