Sodium 2,2-difluorobutyrate
Proveedor: Apollo Scientific
PC450208-1G PC450208-5G
APOSPC450208-1GEA 147 EUR
APOSPC450208-1G APOSPC450208-5G
Sodium 2,2-difluorobutyrate
Sodium 2,2-difluorobutyrate
Formula: C₄H₅F₂O₂·Na
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20486155
Núm. CAS: 1346521-51-4