1,1,1-Tribromotrifluoroacetone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450209-1G PC450209-5G
APOSPC450209-1GEA 139 EUR
APOSPC450209-1G APOSPC450209-5G
1,1,1-Tribromotrifluoroacetone
1,1,1-Tribromotrifluoroacetone
Formula: C₃Br₃F₃O
MW: 348,739 g/mol
Pto. Ebullición: 84,7 °C (743 mm Hg)
Densidad: 2,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074348
Núm. CAS: 431-91-4