Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC450211-1G PC450211-5G
APOSPC450211-1GEA 128 EUR
APOSPC450211-1G APOSPC450211-5G
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate hydrochloride
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate hydrochloride
Formula: C₆H₁₀F₃NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784298
Núm. CAS: 146425-31-2