4,4,4-Trifluorobutyl difluoromethylether
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450212-1G PC450212-5G
APOSPC450212-1GEA 145 EUR
APOSPC450212-1G APOSPC450212-5G
4,4,4-Trifluorobutyl difluoromethylether
4,4,4-Trifluorobutyl difluoromethylether
Formula: C₅H₇F₅O
MW: 178,1 g/mol
Pto. Ebullición: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27918476
Núm. CAS: 1823866-91-6