2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC450216-1G PC450216-5G
APOSPC450216-1GEA 183 EUR
APOSPC450216-1G APOSPC450216-5G
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₁₃H₈F₂N₂
MW: 230,213 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06490681
Núm. CAS: 164593-05-9