2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyl difluoromethylether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450217-1G PC450217-5G
APOSPC450217-1GEA 857 EUR
APOSPC450217-1G APOSPC450217-5G
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyl difluoromethylether 97%
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyl difluoromethylether
Formula: C₆H₃F₁₁O
MW: 300,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27918475
Núm. CAS: 1661005-79-3