Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450218-25G PC450218-5G
APOSPC450218-25GEA 1110 EUR
APOSPC450218-25G APOSPC450218-5G
Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Formula: C₆F₅O₃S·Na
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038122
Núm. CAS: 120193-44-4