5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-2-octanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450220-1G PC450220-5G
APOSPC450220-1GEA 256 EUR
APOSPC450220-1G APOSPC450220-5G
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-2-octanone 97%
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-2-octanone
Formula: C₈H₇F₉O
MW: 290,126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18072183
Núm. CAS: 140834-64-6