1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecyl acrylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC450221-1G PC450221-5G
APOSPC450221-1GEA 162 EUR
APOSPC450221-1G APOSPC450221-5G
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecyl acrylate 95%
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecyl acrylate
Formula: C₁₃H₁₁F₁₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074411
Núm. CAS: 451456-30-7