3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450226-1G PC450226-5G
APOSPC450226-1GEA 109 EUR
APOSPC450226-1G APOSPC450226-5G
3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
3-(2-Chloroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
Formula: C₅H₇ClF₄O
MW: 194,555 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11164793
Núm. CAS: 64769-39-7
UN: 1993
ADR: 3,III