5-Chloro-1,1-difluoro-3-oxapentane
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC450228-1G
PC450228-5G
APOSPC450228-1GEA
405
EUR
APOSPC450228-1G
APOSPC450228-5G
5-Chloro-1,1-difluoro-3-oxapentane
5-Chloro-1,1-difluoro-3-oxapentane
Formula:
C₄H₇ClF₂O MW: 144,548 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD19442046 Núm. CAS: 1309602-55-8 UN: 1993 ADR: 3,III |