3-Carbethoxy-2,6-bis(difluoromethyl)-4H-pyran-4-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC450230-1G PC450230-5G
APOSPC450230-1GEA 125 EUR
APOSPC450230-1G APOSPC450230-5G
3-Carbethoxy-2,6-bis(difluoromethyl)-4H-pyran-4-one
3-Carbethoxy-2,6-bis(difluoromethyl)-4H-pyran-4-one
Formula: C₁₀H₈F₄O₄
MW: 268,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074364
Núm. CAS: 1309602-66-1