Perfluorotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC450231-1G PC450231-5G
APOSPC450231-1GEA 158 EUR
APOSPC450231-1G APOSPC450231-5G
Perfluorotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Perfluorotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Formula: C₅HF₇O₃
MW: 242,048 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28054325
Núm. CAS: 65578-62-3
UN: 3265
ADR: 8,III