1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450236-25G PC450236-5G PC450236-100G
APOSPC450236-25GEA 184 EUR
APOSPC450236-25G APOSPC450236-5G APOSPC450236-100G
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
1,2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)ethane
Formula: C₆H₆F₈O₂
Pto. Ebullición: 80 °C (50 mm Hg)
Densidad: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16619127
Núm. CAS: 358-39-4