4-Iodo-1,1,1,3-tetrafluoro-2-butene
Proveedor: Apollo Scientific
PC450237-1G
PC450237-5G
APOSPC450237-1GEA
125
EUR
APOSPC450237-1G
APOSPC450237-5G
4-Iodo-1,1,1,3-tetrafluoro-2-butene
4-Iodo-1,1,1,3-tetrafluoro-2-butene
Formula:
C₄H₃F₄I MW: 253,965 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08460478 Núm. CAS: 933668-33-8 |