Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC450238-5G PC450238-1G
APOSPC450238-5GEA 400 EUR
APOSPC450238-5G APOSPC450238-1G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)phosphate
Formula: C₉H₉F₁₂O₄P
MW: 440,12 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C (6 mm Hg)
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 1,6481 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00371442
Núm. CAS: 563-10-0