2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450240-25G PC450240-5G
APOSPC450240-25GEA 458 EUR
APOSPC450240-25G APOSPC450240-5G
2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
Formula: C₁₅H₆F₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054391
Núm. CAS: 57981-01-8