1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC450241-25G PC450241-5G
APOSPC450241-25GEA 194 EUR
APOSPC450241-25G APOSPC450241-5G
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether 99%
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl isobutyl ether
Formula: C₆H₁₀F₄O
Pto. Ebullición: 93 °C
Densidad: 1,1018 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16619143
Núm. CAS: 18180-34-2
UN: 3271
ADR: 3,II