Sodium 2,2-difluorohexanoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC450242-1G PC450242-250MG
APOSPC450242-1GEA 172 EUR
APOSPC450242-1G APOSPC450242-250MG
Sodium 2,2-difluorohexanoate
Sodium 2,2-difluorohexanoate
Formula: C₆H₉F₂O₂·Na
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23134591
Núm. CAS: 1403667-43-5