Sodium dichlorofluoroacetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450243-1G PC450243-5G
APOSPC450243-1GEA 65.4 EUR
APOSPC450243-1G APOSPC450243-5G
Sodium dichlorofluoroacetate 98%
Sodium dichlorofluoroacetate
Formula: C₂Cl₂FO₂·Na
MW: 168.914 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02696369
Núm. CAS: 2837-90-3