(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450246-1G PC450246-250MG
APOSPC450246-1GEA 1020 EUR
APOSPC450246-1G APOSPC450246-250MG
(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
(R)-3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Formula: C₃H₅F₃O₂
MW: 130,066 g/mol
Pto. Ebullición: 87…88 °C (25 mm Hg)
Pto. de fusión: 53…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16622004
Núm. CAS: 148683-13-0