3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450247-25G PC450247-5G
APOSPC450247-25GEA 556 EUR
APOSPC450247-25G APOSPC450247-5G
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
Formula: C₃H₃ClF₄O
Pto. Ebullición: 107…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16621305
Núm. CAS: 20411-83-0