1-(Nonafluorobutyl)trifluoroethanesultone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450248-5G PC450248-1G
APOSPC450248-5GEA 190 EUR
APOSPC450248-5G APOSPC450248-1G
1-(Nonafluorobutyl)trifluoroethanesultone 97%
1-(Nonafluorobutyl)trifluoroethanesultone
Formula: C₆F₁₂O₃S
MW: 380,108 g/mol
Pto. Ebullición: 114 °C (76 mm Hg)
Densidad: 1,78 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16621321
Núm. CAS: 85211-95-6