2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC450252-25G PC450252-5G
APOSPC450252-25GEA 575 EUR
APOSPC450252-25G APOSPC450252-5G
2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
2,2-Difluoroethyl difluoroacetate
Formula: C₄H₄F₄O₂
MW: 160,067 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074351
Núm. CAS: 1300698-74-1