2-(Chlorodifluoromethyl)-4,6-bis(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Proveedor: Apollo Scientific
PC450253-1G PC450253-25G PC450253-5G
APOSPC450253-1GEA 58.2 EUR
APOSPC450253-1G APOSPC450253-25G APOSPC450253-5G
2-(Chlorodifluoromethyl)-4,6-bis(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
2-(Chlorodifluoromethyl)-4,6-bis(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Formula: C₆ClF₈N₃
MW: 301,525 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27918507
Núm. CAS: 328-77-8