2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC450255-1G PC450255-25G PC450255-5G
APOSPC450255-1GEA 36.4 EUR
APOSPC450255-1G APOSPC450255-25G APOSPC450255-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine hydrochloride
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine hydrochloride
Formula: C₄H₄F₇N·ClH
MW: 235,531 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22124010
Núm. CAS: 2794-75-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III