1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450263-1G PC450263-250MG
APOSPC450263-1GEA 132 EUR
APOSPC450263-1G APOSPC450263-250MG
1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate
Formula: C₁₁H₇F₁₃O₂
MW: 418,151 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16621324
Núm. CAS: 48076-44-4
UN: 1993
ADR: 3,III