Difluoromalonic acid

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC450266-1G PC450266-250MG
APOSPC450266-1GEA 575 EUR
APOSPC450266-1G APOSPC450266-250MG
Difluoromalonic acid
Difluoromalonic acid
Formula: C₃H₂F₂O₄
MW: 140,042 g/mol
Pto. de fusión: 117…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110404
Núm. CAS: 1514-85-8
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR