Ethyl (2R)-2-fluoropropanoate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC450269-1G
PC450269-5G
APOSPC450269-1GEA
71.2
EUR
APOSPC450269-1G
APOSPC450269-5G
Ethyl (2R)-2-fluoropropanoate
Ethyl (2R)-2-fluoropropanoate
Formula:
C₅H₉FO₂ Pto. Ebullición: 93…94 °C (300 mm Hg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28054290 Núm. CAS: 72959-94-5 UN: 1993 ADR: 3,III |