Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC450273-100G PC450273-25G
APOSPC450273-100GEA 234 EUR
APOSPC450273-100G APOSPC450273-25G
Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Propyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formula: C₅H₈F₄O
Pto. Ebullición: 74 °C
Densidad: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –4,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16619128
Núm. CAS: 380-48-3
UN: 3271
ADR: 3,II