4-Fluoroisophthalic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450277-1G PC450277-5G
APOSPC450277-1GEA 116 EUR
APOSPC450277-1G APOSPC450277-5G
4-Fluoroisophthalic acid
4-Fluoroisophthalic acid
Formula: C₈H₅FO₄
Pto. de fusión: 290…293 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06208805
Núm. CAS: 327-95-7