Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Proveedor: Apollo Scientific
PC450279-100G PC450279-25G PC450279-500G
APOSPC450279-100GEA 285 EUR
APOSPC450279-100G APOSPC450279-25G APOSPC450279-500G
Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formula: C₉H₈F₄O
MW: 208,153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16620487
Núm. CAS: 115611-57-9