Isopropyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Proveedor: Apollo Scientific
PC450281-100G PC450281-25G PC450281-5G
APOSPC450281-100GEA 542 EUR
APOSPC450281-100G APOSPC450281-25G APOSPC450281-5G
Isopropyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Isopropyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formula: C₅H₈F₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16619130
Núm. CAS: 757-11-9