2,3-Dibromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
Proveedor: Apollo Scientific
PC450282-1G PC450282-5G
APOSPC450282-1GEA 139 EUR
APOSPC450282-1G APOSPC450282-5G
2,3-Dibromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
2,3-Dibromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
Formula: C₃H₂Br₂ClF₃
MW: 290,304 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18074328
Núm. CAS: 1309602-11-6