Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC450285-1G PC450285-5G
APOSPC450285-1GEA 111 EUR
APOSPC450285-1G APOSPC450285-5G
Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Formula: C₆HF₉O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28054326
Núm. CAS: 2248063-91-2
UN: 1760
ADR: 8,III