5,5,5-Trifluoropentan-2-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450286-1G PC450286-25G
APOSPC450286-1GEA 94.4 EUR
APOSPC450286-1G APOSPC450286-25G
5,5,5-Trifluoropentan-2-one 98%
5,5,5-Trifluoropentan-2-one
Formula: C₅H₇F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20353440
Núm. CAS: 1341078-97-4
UN: 1993
ADR: 3,III