2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450291-1G PC450291-5G
APOSPC450291-1GEA 151 EUR
APOSPC450291-1G APOSPC450291-5G
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
Formula: C₄H₆F₂O₃
MW: 140,085 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054293
Núm. CAS: 916678-13-2
UN: 1993
ADR: 3,III