2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450293-1G PC450293-5G
APOSPC450293-1GEA 198 EUR
APOSPC450293-1G APOSPC450293-5G
2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
2,2-Difluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formula: C₅H₅F₅O₃
Pto. Ebullición: 77…78 °C (75 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28334288
Núm. CAS: 1980085-24-2
UN: 1993
ADR: 3,III